Läs mer
Amcor Parafilm™ M Laboratoriefilm
Längd (metrisk):
15,2 m
38 m
75 m
76 m
Bredd (metrisk):
5 cm
10 cm
51 cm
Färg:
Lila
Naturlig
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Effektiv och kostnadseffektiv täckning för provrör, bägare, flaskor, petriskålar, flaskor och diverse andra instrument och föremål med oregelbundna ytor.
- Skydda integriteten hos forskningsapplikationer med en tät fuktbarriär som håller en stark tätning och inte ’släpper från glas, trots avgasning
- Minska risken för manipulerad data med ett hölje som är luktfritt, färglöst och halvtransparent
- Förhindrar fukt- och volymförlust på grund av materialsammansättning och tät försegling
- Flexibelt och självtätande material gör att den klamrar sig fast runt oregelbundna former och ytor
- Sträcker sig mer än 200 % av originallängden
- Beständig upp till 48 timmar mot många polära ämnen som saltlösningar, oorganiska syror och alkaliska lösningar
Permeabilitet
- Syre: (ASTM 1927-98) 150 cc/m² d vid 23 °C och 50 % RH
- Koldioxid: (Modulerad IR-metod) 1200 cc/m² d vid 23 C °och 0 % RH
- Vattenånga: (ASTM F1249-01)
- Platt: 1 g/m² d vid 38 °C och 90 % RH
- Skrynklig: 1 g/m² d vid 38 °C och 90 % RH
Effekter av vanliga reagenser
- Kaliumpermanganat
- 5%: Ingen synlig effekt förutom permanent mörkbrun färg på 18 timmar
- 0,1 %: Samma som 5 % förutom något mindre färg
- Jodlösning (0,1N)
- Ingen effekt förutom färgning brun på 18 timmar
- Etylalkohol (95 %)
- Ingen synlig effekt förutom viss ansiktsblekning på 24 timmar
- Ingen synlig effekt inom 24 timmar:
- Saltsyra konc. (12N) dil. (5N)
- Svavelsyra konc. (36N) dil. (5N)
- Salpetersyra konc. (16N) dil. (5N)
- Natriumhydroxid konc. (22 %)
- Ammoniumhydroxid konc. (28% NH
) - Salt (NaCl) lösning (20 %)
- Isopropylalkohol (99 %)
- Rekommenderas inte för användning med klorerade, opolära alifatiska och aromatiska lösningsmedel
- Filmen blir mjuk och klibbig vid ca 130 grader° till °150 F (54 ° till 66 °C)
Beställningsinfo
13-374-10, 13-374-12 och 13-374-16 rullar är förpackade i kartongförpackningar.
Specifikationer
Specifikationer
| Användningsområden | Effektiv och kostnadseffektiv täckning, överlindning för att ytterligare säkra proppar, lock och kapsyler, och hyll- eller brickfoder för att förhindra att flaskor eller instrument glider. |
| Längd (engelska) | 50 ft. |
| Färg | Naturlig |
| Beskrivning | Amcor PM998 |
| Produkttyp | Tätningsfilm |
| Bredd (engelska) | 20 tum |
| Bredd (metrisk) | 51 cm |
| Längd (metrisk) | 15,2 m |
| Material | Termoplast |
| Tjocklek | 5 mil |
| Visa mer |