Läs mer
Amcor Parafilm™ M Laboratoriefilm
Produktkod. 11762644
Längd (metrisk):
15,2 m
38 m
75 m
76 m
Bredd (metrisk):
5 cm
10 cm
51 cm
Färg:
Lila
Naturlig
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11762644
Brand: Amcor PM992
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Effektiv och kostnadseffektiv täckning för provrör, bägare, flaskor, petriskålar, flaskor och diverse andra instrument och föremål med oregelbundna ytor.
  • Skydda integriteten hos forskningsapplikationer med en tät fuktbarriär som håller en stark tätning och inte ’släpper från glas, trots avgasning
  • Minska risken för manipulerad data med ett hölje som är luktfritt, färglöst och halvtransparent
  • Förhindrar fukt- och volymförlust på grund av materialsammansättning och tät försegling
  • Flexibelt och självtätande material gör att den klamrar sig fast runt oregelbundna former och ytor
  • Sträcker sig mer än 200 % av originallängden
  • Beständig upp till 48 timmar mot många polära ämnen som saltlösningar, oorganiska syror och alkaliska lösningar
Permeabilitet
  • Syre: (ASTM 1927-98) 150 cc/m² d vid 23 °C och 50 % RH
  • Koldioxid: (Modulerad IR-metod) 1200 cc/m² d vid 23 C °och 0 % RH
  • Vattenånga: (ASTM F1249-01)
    • Platt: 1 g/m² d vid 38 °C och 90 % RH
    • Skrynklig: 1 g/m² d vid 38 °C och 90 % RH
Effekter av vanliga reagenser
  • Kaliumpermanganat
    • 5%: Ingen synlig effekt förutom permanent mörkbrun färg på 18 timmar
    • 0,1 %: Samma som 5 % förutom något mindre färg
  • Jodlösning (0,1N)
    • Ingen effekt förutom färgning brun på 18 timmar
  • Etylalkohol (95 %)
    • Ingen synlig effekt förutom viss ansiktsblekning på 24 timmar
  • Ingen synlig effekt inom 24 timmar:
    • Saltsyra konc. (12N) dil. (5N)
    • Svavelsyra konc. (36N) dil. (5N)
    • Salpetersyra konc. (16N) dil. (5N)
    • Natriumhydroxid konc. (22 %)
    • Ammoniumhydroxid konc. (28% NH )
    • Salt (NaCl) lösning (20 %)
    • Isopropylalkohol (99 %)
  • Rekommenderas inte för användning med klorerade, opolära alifatiska och aromatiska lösningsmedel
  • Filmen blir mjuk och klibbig vid ca 130 grader° till °150 F (54 ° till 66 °C)
Beställningsinfo
13-374-10, 13-374-12 och 13-374-16 rullar är förpackade i kartongförpackningar.
Specifikationer
Användningsområden Effektiv och kostnadseffektiv täckning, överlindning för att ytterligare säkra proppar, lock och kapsyler, och hyll- eller brickfoder för att förhindra att flaskor eller instrument glider.
Längd (engelska) 250 ft.
Färg Naturlig
Beskrivning Amcor PM992
Produkttyp Tätningsfilm
Bredd (engelska) 2 tum
Bredd (metrisk) 5 cm
Längd (metrisk) 76 m
Material Termoplast
Tjocklek 5 mil
För användning med (utrustning) Parafilm Sjal