Läs mer
Cole-Parmer™ Parker Hannifin™ PP-6-insatser för mjuka slangar
Produktkod. 11790119
Slangstorlek:
1/4 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11790119
Brand: Cole-Parmer™ 0639130
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Insatser passar i änden av den mjuka slangen för att ge den styvhet som krävs för adekvat kompression och en ordentlig tätning
  • Montera kopplingen till slangen genom att skjuta slangen genom en tätningshylsa och använda muttern för att trycka ner för att bilda en säker tätning
  • Kompressionskopplingar är ett utmärkt val för anslutning av styva slangsystem
  • Mycket god kemikaliebeständighet
Specifikationer
Beskrivning Kompressionsanslutning
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material Polypropen
Slangstorlek 1/4 tum
Slang Barb 1/4 tum
Utloppsport 3/8 tum
Portstorlek 1/4 tum
Steriliseringsmetod Etylenoxid
Färg Vitt
Produkttyp Insatser för mjuka slangar