Läs mer
Cole-Parmer™ Parker Hannifin™ PFA Union Connector Kompressionskoppling
För användning med:
1/4 tums slang ytterdiameter
1/8 tums slang ytterdiameter
3/8 tums slang ytterdiameter
4 mm slang OD
6 mm slang OD
Form:
Armbåge
Rak
T-form
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Finns i rak, T , och armbågsformer för oöverträffad mångsidighet
- Försedd med en mutter som pressar styva slangar mot kopplingskroppen för högtrycksapplikationer
- Utmärkt för användning med rör tillverkade av fluorpolymerer, andra styva plaster och metaller
- Montera kopplingen till slangen genom att skjuta slangen genom en tätningshylsa och använda muttern för att trycka ner för att bilda en säker tätning
- Sterilisering genom autoklavering eller etylenoxid (ETO)
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | PFA |
| För användning med | 4 mm slang OD |
| Förpackningsmängd | 1 vardera |
| Steriliseringsmetod | Autoklav eller etylenoxid |
| Form | Rak |
| Produkttyp | Kompressionskoppling |