missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Cole-Parmer™ Parker Hannifin™ Stainless Steel Compression Union

Produktkod. 11898621
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Slangstorlek:
3/8 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11898621

Brand: Cole-Parmer™ 3048603

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Compression fittings are an excellent choice to connect rigid tubing systems and withstand higher pressures than barbed fittings

  • Compression Fittings
  • Get a secure seal at higher pressures
  • Assemble the fitting to the tubing by sliding the tubing through a sealing ferrule and using the nut to compress down to form a secure seal
  • Very good chemical resistance
  • Rates to 220 psi at 77°F (25°C)
  • Sterilize by either ethylene oxide, autoclave or gamma irradiation

Specifikationer

Autoklaveringsbar Autoclavable
Material Stainless Steel
Slangstorlek 3/8 tum
Portstorlek 3/8 x 3/8 in.
Steriliseringsmetod Autoclave, Ethylene Oxide or Gamma
Maximalt tryck 220 psi
Produkttyp Compression Union
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.