Läs mer
Cole-Parmer™ Parker Hannifin™ Union T-shirt kompressionsbeslag
Produktkod. 11735928
Diameter (engelska) Inre:
5/35 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. 11735928
Brand: Cole-Parmer™ 0644461
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kompressionskopplingar är ett utmärkt val för anslutning av styva slangsystem
  • Montera kopplingen till slangen genom att skjuta slangen genom en tätningshylsa och använda muttern för att trycka ner för att bilda en säker tätning
  • Mycket god kemikaliebeständighet
  • Bedömd till maximalt 220psi vid 77 °F (25 °C)
  • Användbar från 32 till 212 °F (0 till 100 °C)
Specifikationer
Beskrivning Kompression x NPT(M)-anslutning
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 5/35 tum.
Diameter (metrisk) Inre 3.97 mm
Material Polypropen
Total längd (engelska) 2 3/16 tum.
Utloppsport 1/4 tum
Portstorlek 1/4 tum
Steriliseringsmetod Endast autoklav
Trådstorlek 1/4 tum
Bredd (metrisk) 37 mm
Bredd (engelska) 1 7/16 tum.
Form T-form
Färg Svart
Produkttyp Union T-shirt kompressionsbeslag