Läs mer
Amarell™ Miljövänlig termometer för partiell nedsänkning
Temperaturområde (metriskt):
-10 °C till +110 °C
Indelning:
0,5 °C
1 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Flaskfyllning | Grön vätska |
| För användning med (applikation) | Allmän användning |
| Typ av nedsänkning | Partiell nedsänkning |
| Längd (metrisk) | 300 mm |
| Produkttyp | Delvis nedsänkningstermometer |
| Max. Temperatur (metrisk) | 110 °C |
| Min. Temperatur (metrisk) | -10 °C |
| Temperaturområde (metriskt) | -10 °C till +110 °C |
| Indelning | 0,5 °C |
| Nedsänkningslängd | 76 mm |