Learn More
Thermo Scientific™ Partikelcertifierade glasbehållare
Product Code. 15311757
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2500 mL
4000 mL
Produkttyp:
Boston rund flaska
Kanna
Packer flaska
Provburk
Färg:
Bärnsten
Klart
nr per ärende:
4
12
24
missing translation for 'unitSize'
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 4
Product Code. 15311757
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 114060A/LP
Only null left
Add to basket
Add to basket
Skydda kvaliteten på dina produkter eller laboratorieprover i renrumsmiljöer genom att använda partikelcertifierade glasbehållare.
Skydda kvaliteten på dina produkter eller labbprover. Thermo Scientific™ Partikelcertifierade glasbehållare är testade och certifierade för att uppfylla kriterierna för låga partiklar; monterad för att innehålla så få som 5 partiklar per milliliter> 0,5 mikron. En stor variant av standardpartikelcertifierade behållare finns tillgängliga. Icke-standardiserade behållare kan specialstädas på begäran.
Nyckelfunktioner:
  • Klass 100/10 glas
  • Analyscertifikat medföljer varje försändelse
  • Finns i klar eller bärnsten
  • Monterad med lågavgivande polypropenlock med kemiskt inerta PTFE-belagda foder som inte innehåller lim
  • Enskilda flaskor dubbla påsar för att bibehålla integriteten tills de ska användas
  • 4L kannor lämpliga för farlig frakt i kombination med kombinationsförpackning
Rekommenderas för:
  • Tillämpningar med låga partiklar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet 2 oz., 60 ml
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Kapacitet (engelska) 2 oz.
Färg Bärnsten
Beskrivning Boston rund flaska av bärnstensfärgad glas med öppen septa-stängning, 60 mL
Diameter (engelska) 1,875 tum.
Material Glas
nr per ärende 24
Höjd (metrisk) 111.13 mm
Produkttyp Boston rund flaska
Höjd (engelska) 4,375 tum.
Förslutningsfoder PTFE/silikon
Stängningsmaterial Polypropen, Lågavfall
Stängningsstorlek 20-400 mm
Diameter (metrisk) 47.63 mm
Förslutningstyp Septa med öppen topp