Läs mer
IBA Lifesciences pASK-IBA E. coli vektor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12846486 Handla allt IBA Lifesciences Produkter
Vektor:
pASK-IBA2C
pASK-IBA3C
pASK-IBA4C
pASK-IBA5C
pASK-IBA6C
pASK-IBA7C
Förpackningsstorlek:
5µg
Produktkod. 12846486
Brand: IBA Lifesciences 21325000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
pASK-IBA E. coli-expressionsvektorer som kodar för en Strep-™tag II och kloramfenikolresistens
pASK-IBA-vektorer är klassiska kloningsvektorer utformade för periplasmatisk eller cytoplasmatisk E. coli-expression av rekombinanta proteiner med Strep-tag ™II fuserad till C- eller N-terminalen. De bär kloramfenikolresistenskassetten för selektion av transformerade E. coli-celler, F1- och ColE1-ursprung för ett högt plasmidkopiantal, ett multipelt kloningsställe med igenkänningsställen för flera vanliga restriktionsenzymer (t.ex. EcoRI, Smal, BamHI, Sall, PstI) och den inducerbara tetracyklin-promotorn/operatorn för proteinet som reglerar uttrycket. Vissa bär ompA-signalen för periplasmatisk utsöndring av det rekombinanta proteinet. Vektorn kan kombineras med vilken E. coli-stam som helst eftersom tet-promotorn fungerar oberoende av den genetiska bakgrunden för E. coli. Expression av det rekombinanta proteinet induceras genom tillsats av anhydrotetracyklin, som är ett derivat av tetracyklin som inte uppvisar antibiotisk aktivitet. Under utsöndring i det periplasmatiska utrymmet kommer ompA-signalsekvensen att klyvas bort.
Specifikationer
Formatera Suspension
Promotor Tet
Förvaringsbuffert TE-buffert
Antibiotikaresistens bakterie Kloramfenikol
Uttryckssystem E. coli
Protein Tag Position (till din gen) C-terminal
Replikeringsursprung F1 och ColE1 ursprung
Storleksintervall ca. 3 kb
Specialelement ompA-signal för periplasmatisk utsöndring
Protein Tag Strep-tag II
Kloningsmetod Direkt kloning
Koncentration 250 ng/μ L
Vektor pASK-IBA6C