Läs mer
Eurofins DiscoverX PASK Protein, Active
Produktkod. 17390584
Encompass_Preferred
Kvantitet:
10 μg
250 μg
Förpackningsstorlek:
10µg
Produktkod. 17390584
Brand: Eurofins DiscoverX 14701M
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Active, N-terminal 6His-tagged, recombinant, human PASK, for use in Kinase Assays
Serine/threonine-protein kinase involved in energy homeostasis and protein translation. Phosphorylates EEF1A1, GYS1, PDX1 and RPS6. Probably plays a role under changing environmental conditions (oxygen, glucose, nutrition), rather than under standard conditions. Acts as a sensor involved in energy homeostasis: regulates glycogen synthase synthesis by mediating phosphorylation of GYS1, leading to GYS1 inactivation. May be involved in glucose-stimulated insulin production in pancreas and regulation of glucagon secretion by glucose in alpha cells; however such data require additional evidences. May play a role in regulation of protein translation by phosphorylating EEF1A1, leading to increase translation efficiency. May also participate in respiratory regulation.
GenBank NM_015148
Specifikationer
Formulering mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 7.5, 300 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution.
Molekylvikt (g/mol) 41.5 kDa
Kvantitet 250 μg
Art Human
Rekombinant Recombinant
Protein Tag N-terminal 6His
Uttryckssystem Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells
Proteinform Truncated
Renhet eller kvalitetsklass ≥36%
Protein PASK, active
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.