Läs mer
DiscoverX PathHunter™ eXpress CCR1 Activated GPCR Internalization Assay
Kvantitet:
200 dp (2 x 96-brunnar)
Beskrivning
The PathHunter™ CCR1 Activated GPCR internalization eXpress kit provides an easy to-use cell based assay to study drug candidates (small molecules or biologics) affecting GPCR activation and internalization. This kit assesses ligand (e.g. CCL3/MIP-1α) based internalization of CCR1 via detection of localization to the early endosome. This product uses EFC technology. The included cells overexpress EA-tagged β-arrestin 2 as well as a PK-tagged early endosome protein and untagged CCR1. Upon ligand-induced receptor activation, β-arrestin 2 is recruited to the activated GPCR and the resulting CCR1-arrestin complex is internalized to the early endosome, leading to production of EFC signal. eXpress kits are a convenient, ready-to-use format which contains all materials needed to run the assay, including single-use vials of cryopreserved cells, cell plating media, detection reagent, and assay plates.
Specifikationer
Specifikationer
| Analysinträde | GPCR |
| För användning med (applikation) | Assay-Ready eXpress Kits |
| Kvantitet | 200 dp (2 x 96-brunnar) |
| Målinträde | CCR1 |
| Mål | CCR1 |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.