Läs mer
Intelsius™ PathoPouch™ 95kPa Xcel
Inkluderar:
6 Bays
Beskrivning
Suitable for the transportation of a variety of samples including:
- Diagnostic Samples
- Category A and B Infectious Substances
- Blood Vials
- Swabs
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | 6 Bays |
| Typ | Leak-proof Sample Pouch |
| Mått (L x B) | 460 x 334 mm (18.1 x 13.1 in.) |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.