Läs mer
Gibco™ PBS, pH 7.4
Produktkod. 11593377
Kvantitet:
500 ml
5 l
10 l
10 x 500 ml
Förpackningsstorlek:
10 L
500ml
Paket med 10
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11593377
Brand: Gibco™ 10010015
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Fosfatbuffrad saltlösning (PBS) är en balanserad saltlösning som används för en mängd olika cellodlingstillämpningar, såsom tvättning av celler före dissociation, transport av celler eller vävnadsprover, spädning av celler för räkning och förberedelse av reagens.
Gibco Phosphate Buffered Saline (PBS), pH 7.4, is a balanced salt solution widely used in various cell culture applications. This product is specifically formulated without calcium, magnesium, and phenol red, making it ideal for a range of laboratory procedures.
Fosfatbuffrad saltlösning (PBS) är en balanserad saltlösning som används för en mängd olika cellodlingstillämpningar, såsom tvättning av celler före dissociation, transport av celler eller vävnadsprover, spädning av celler för räkning och förberedelse av reagens. PBS är formulerad utan kalcium och magnesium för att skölja kelatorer från kulturen före celldissociation.
Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ PBS-formuleringar för en rad cellodlingsapplikationer.
Denna PBS tillverkas enligt följande:
Utan
• Kalcium
• Magnesium
• Fenolröd Den
kompletta formuleringen finns tillgänglig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fosfatbuffrad saltlösning (PBS)
Koncentration 1 X
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
pH 7,3 till 7,5
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 ml
Sterilitet Sterilfiltrerad
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden
Osmolalitet 280 - 315 mOsm/kg
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.