Läs mer
Gibco™ PBS, pH 7.4
Beskrivning
Gibco Phosphate Buffered Saline (PBS), pH 7.4, is a balanced salt solution widely used in various cell culture applications. This product is specifically formulated without calcium, magnesium, and phenol red, making it ideal for a range of laboratory procedures.
Fosfatbuffrad saltlösning (PBS) är en balanserad saltlösning som används för en mängd olika cellodlingstillämpningar, såsom tvättning av celler före dissociation, transport av celler eller vävnadsprover, spädning av celler för räkning och förberedelse av reagens. PBS är formulerad utan kalcium och magnesium för att skölja kelatorer från kulturen före celldissociation.
Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ PBS-formuleringar för en rad cellodlingsapplikationer.
Denna PBS tillverkas enligt följande:
Utan
• Kalcium
• Magnesium
• Fenolröd Den
kompletta formuleringen finns tillgänglig.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fosfatbuffrad saltlösning (PBS) |
| Koncentration | 1 X |
| För användning med (applikation) | Däggdjurscellodling |
| pH | 7,3 till 7,5 |
| Fysisk form | Vätska |
| Produktlinje | Gibco |
| Kvantitet | 10 l |
| Lösningstyp | Fosfatbuffrad koksaltlösning |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Inkluderar | Inget natriumpyruvat |
| Visa mer |
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.