Läs mer
Gibco™ PBS, pH 7.4
Beskrivning
Gibco Phosphate Buffered Saline (PBS), pH 7.4, is a balanced salt solution widely used in various cell culture applications. This product is specifically formulated without calcium, magnesium, and phenol red, making it ideal for a range of laboratory procedures.
PBS (fosfatbuffrad saltlösning) är en balanserad saltlösning som används för en mängd olika cellodlingstillämpningar, såsom tvättning av celler före dissociation, transport av celler eller vävnad, spädning av celler för räkning och förberedelse av reagens. PBS är formulerad utan kalcium och magnesium för att skölja kelatorer från kulturen före celldissociation. Vi erbjuder en mängd olika PBS-formuleringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget.
Denna PBS tillverkas enligt följande:
Utan: Kalcium, Magnesium, Fenolröd
Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fosfatbuffrad saltlösning (PBS) |
| Färg | Klart |
| Koncentration | 1 X |
| För användning med (applikation) | Tvätta celler före dissociation; Spädande celler för räkning och beredning av reagens; Transportera celler eller vävnad |
| pH | 7.4 |
| Fysisk form | Vätska |
| Produktlinje | Gibco |
| Kvantitet | 500 ml |
| Lösningstyp | Fosfatbuffrad koksaltlösning |
| Förpackning | Bottle |
| Visa mer |
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.