Läs mer
Thermo Scientific™ PCC-54™ Tvättmedelskoncentrat
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Volym (metrisk):
3 l
Kvantitet:
3 l
4-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Beskrivning
Thermo Scientific™ PCC-54 Detergent Concentrate är ett allmänt rengöringsmedel för användning på många laboratorieytmaterial och glasvaror, inklusive linser, speglar och reflektorer.
Höjdpunkter:
- Borttagning av blodrester från glas- eller plastbägare och flaskor Färgade färgämnen från porslinsmortel och mortelstötar HIV-virus från glas, bordsskivor och golv För att ta bort radioisotoper på kontaminerade bordsskivor
- Sköljer rent, ger filmfria ytor Säkra att hantera, och PCC-Pfree innehåller inga fosfater som kan skada miljön. Använd en 2%-20% lösning vid 50 C för °att blöta bort envisa biologiska rester
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Liquid |
| Produktlinje | PCC-54 |
| Sammansättning | PCC-PFree, 2%- 20% Solution |
| Innehåll och lagring | Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area, between the following temperatures: 20 to 25°C. |
| Beskrivning | PCC-54 Detergent Concentrate |
| Kvantitet | 4-pack |
| Volym (metrisk) | 3 l |