Läs mer
Thermo Scientific™ PCR Tubes and Plates
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Färg:
Naturlig
Förslutningstyp:
Kupolformad keps
Volym (metrisk):
0,2 ml
Produkttyp:
PCR-rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
Efficiently perform applications with Thermo Scientific™ PCR Tubes and Plates, molded from 100% virgin polypropylene.
- Tubes feature thin walls for optimal heat transfer
- Caps seal securely to minimize evaporation.
- Elevated well rims to ensure uniform sealing.
- Thermo Scientific™ PurePak™ packaging reduces contamination
- Certified RNase-, DNase-, DNA, and Pyrogen-free
- Clear, nonsterile
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Naturlig |
| Volym (metrisk) | 0,2 ml |
| För användning med (utrustning) | Thermal Cyclers |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Material | Polypropylene |
| Förslutningstyp | Kupolformad keps |
| Förslutning ingår | Yes |
| Produkttyp | PCR-rör |