Läs mer
asecos™ PE IBC Station med lagerblock
Produktkod. p-200003720 Handla allt asecos Produkter
Djup (metriskt):
1575,00 mm
1800,00 mm
Produktkod. 17826406
Brand: asecos™ 13054
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
PE IBC Station är godkänd för säker lagring av vattenföroreningar.
  • Highly resistant against oil, acid, alkali, etc.
  • Easy and safe in-house transport of the empty sump by forklift truck
  • Integrated polyethylene storage mount with upturned edges to prevent IBC from slipping
Specifikationer
Färg Blue
Kapacitet (engelska) 264.2 gal.
Kapacitet (metrisk) 1000 L
Material Polyethylene
Typ IBC Spill Pallet
Längd (engelska) 54.33 in.
Längd (metrisk) 1380.00 mm
Bredd (engelska) 54.33 in.
Bredd (metrisk) 1380.00 mm
Höjd (engelska) 29.92 in.
Höjd (metrisk) 760.00 mm
Djup (engelska) 62.01 in.
Djup (metriskt) 1575,00 mm
Vikt (engelska) 220.46 lb.
Vikt (metrisk) 100 kg