Läs mer
asecos™ PE IBC-station med påfyllningsyta och PE-nät
Handla allt asecos Produkter
Bredd (metrisk):
1280,00 mm
2460,00 mm
3640,00 mm
Beskrivning
- Mycket motståndskraftig mot olja, syra, alkali, etc.
- Enkel och säker intern transport av den tomma sumpen med gaffeltruck
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blått |
| Kapacitet (engelska) | 264,2 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 L |
| Material | Polyeten |
| Typ | IBC Spillpall |
| Längd (engelska) | 50,39 tum. |
| Längd (metrisk) | 1280.00 mm |
| Bredd (engelska) | 50,39 tum. |
| Bredd (metrisk) | 1280,00 mm |
| Höjd (engelska) | 34,84 tum. |
| Visa mer |