Läs mer
asecos™ PE IBC Station med galvaniserat rutnät
Produktkod. 17896346 Handla allt asecos Produkter
Bredd (metrisk):
1370,00 mm
2530,00 mm
Produktkod. 17896346
Brand: asecos™ 38649
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
PE IBC Station är godkänd för säker lagring av vattenföroreningar.
  • Komplett korrosionsskydd
  • Mycket motståndskraftig mot olja, syra, alkali, etc.
  • Enkel och säker intern transport av den tomma sumpen med gaffeltruck
Specifikationer
Färg Blått
Kapacitet (engelska) 264,2 gal.
Kapacitet (metrisk) 1000 L
Material Polyeten
Typ IBC Spillpall
Längd (engelska) 99,61 tum.
Längd (metrisk) 2530.00 mm
Bredd (engelska) 99,61 tum.
Bredd (metrisk) 2530,00 mm
Höjd (engelska) 22,83 tum.
Höjd (metrisk) 580.00 mm
Djup (engelska) 51,97 tum.
Djup (metriskt) 1320.00 mm
Vikt (engelska) 390.21 lb.
Vikt (metrisk) 177 kg