Läs mer
asecos™ PE IBC Station med PE-pall
Handla allt asecos Produkter
Bredd (metrisk):
1430,00 mm
2260,00 mm
Beskrivning
- Mycket motståndskraftig mot olja, syra, alkali, etc.
- Enkel och säker intern transport av den tomma sumpen med gaffeltruck
- Idealisk för förvaring av 1 000 liters IBC eller små behållare
- 2 000 kg lastkapacitet per lageryta beroende på containerns egenvikt
- Idealisk för förvaring av vätskor med en maximal specifik vikt på upp till 1 800 kg/m3
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blått |
| Kapacitet (engelska) | 264,2 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 L |
| Material | Polyeten |
| Typ | IBC Spillpall |
| Längd (engelska) | 56,30 tum. |
| Längd (metrisk) | 1430.00 mm |
| Bredd (engelska) | 56,30 tum. |
| Bredd (metrisk) | 1430,00 mm |
| Höjd (engelska) | 37,99 tum. |
| Visa mer |