Läs mer
Fisherbrand™ PE-kontakt för skalflaska
Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
8 mm
12 mm
15 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Beskrivning
- PE-kontakt
- Genomskinlig
- Snaplock är lätta att applicera och lätta att ta bort, vilket eliminerar behovet av krympnings- eller avlocksverktyg
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Genomskinlig |
| Diameter (metrisk) Yttre | 12 mm |
| Material | Polyeten |
| Kvantitet | 100 |
| Typ | Plugg |
| Stängningsstorlek | ND12 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido