Läs mer
asecos™ PE Racksump med gaffeltruckfickor
Handla allt asecos Produkter
Kapacitet (metrisk):
315 l
400 l
480 l
600 l
1000 l
Beskrivning
- Racksump
- PE grå
- Rutnät: utan
- Gaffeltruckfickor för enkel transport
- Godkänd för säker lagring och transport av vattenföroreningar
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Grå |
| Kapacitet (engelska) | 105,7 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 400 l |
| Material | Polyeten |
| Typ | Sump |
| Längd (engelska) | 70,08 tum. |
| Längd (metrisk) | 1780.00 mm |
| Bredd (engelska) | 70,08 tum. |
| Bredd (metrisk) | 1780.00 mm |
| Höjd (engelska) | 12.40 tum. |
| Visa mer |