Läs mer
Fisherbrand™ PE Snap Cap, Transparent, för Snap Cap-flaska
Produktkod. 11797607 Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
18 mm
22 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Produktkod. 11797607
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polyetenlock är kemiskt inerta och lämpliga för de flesta kromatografiapplikationer.
  • PE Snap Cap
  • Genomskinlig
  • Stängd topp
  • Snaplock är lätta att applicera och lätta att ta bort, vilket eliminerar behovet av krympnings- eller avlocksverktyg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Genomskinlig
Diameter (metrisk) Yttre 18 mm
Material Polyeten
Kvantitet 1000
Typ Snap Cap
Stängningsstorlek ND18