Läs mer
asecos™ PE förvaringsburk med doseringskran
Handla allt asecos Produkter
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
Beskrivning
- Med findoseringskran av rostfritt stål (1.4301), inkl. ventil, PTFE-tätning
- Inkl. flerspråkig säkerhetsdekal för att markera innehållet
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Pouring Can |
| Kapacitet (engelska) | 0,3 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 1 l |
| Färg | Gult |
| För användning med (applikation) | Safe storage and dosing |
| Material | Polyeten |
| Kvantitet | 1 |
| Bredd (engelska) | 3,94 tum |
| Bredd (metrisk) | 100.00 mm |
| Höjd (engelska) | 9,06 tum. |
| Visa mer |