Läs mer
asecos™ PE sumppall med galvaniserat rutnät
Handla allt asecos Produkter
Kapacitet (metrisk):
220 l
440 l
520 l
Djup (metriskt):
900,00 mm
930,00 mm
1300,00 mm
1330,00 mm
Beskrivning
- PE blå
- Galler: galvaniserat
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blått |
| Kapacitet (engelska) | 58,1 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 220 l |
| Material | Polyeten |
| Typ | Målad spillsump |
| Längd (engelska) | 52,36 tum. |
| Längd (metrisk) | 1330.00 mm |
| Bredd (engelska) | 52,36 tum. |
| Bredd (metrisk) | 1330.00 mm |
| Höjd (engelska) | 15,16 tum. |
| Visa mer |