Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Päronformade kolvar med konisk slipad fog
Diameter (metrisk) Yttre:
27 mm
33 mm
42 mm
51 mm
64 mm
85 mm
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
Hylsled:
14/23 NS
19/26 NS
29/32 NS
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Enl. enligt DIN 12383
- Med inskriptionsetikett
- Korrosionsfri och resistent mot värmechock
- Med konisk fog, med hög konisk noggrannhet och utmärkt täthet
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Enligt DIN 12383 |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Material | Borsilikatglas, Duran Glas |
| Hylsled | 19/26 NS |
| Diameter (metrisk) Yttre | 64 mm |