Läs mer
Kimble Chase™ Päronformade centrifugrör med vit skala
Codice prodotto. 11815791
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
:
Kapacitet: Total volym: 100 ml, stamvolym: 1,5 ml
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11815791
missing translation for 'mfr': Kimble Chase™ 45244200
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Kimble Chase™ Päronformade centrifugrör med vit skala är lämpliga för bestämning av bottensediment och vatten i petroleumprodukter.
  • Kalibrerad för att innehålla
  • Stjälken rymmer 1,5 ml
  • Skala och legend är hållbar, vit keramisk emalj
  • Tillverkad av 33 expansion, lågextraherande borosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E438, typ I, klass A krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kapacitet (metrisk) Total volym: 100 ml, stamvolym: 1,5 ml
Antal per förpackning 6
Form Päron
Längd (metrisk) 158 mm
Diameter (metrisk) 58 mm (vid den bredaste punkten)
Produkttyp Centrifugerör
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato