Läs mer
Cytiva PEEK Kontakt 1/16 tum. Luer
Produktkod. 11370232 Handla allt Cytiva Produkter
Anslutningar:
1/16 tum. Avsmalnande hane till Luer hona
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11370232
Brand: Cytiva 18111251
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Set med två (2) polyetereterketon 1/16 tum. Hane/Luer honanslutningar för anslutning av en spruta till toppen av en kromatografikolonn i ÄKTA Chromatography System.
ÄKTA Laboratory-scale Systems är vätskekromatografisystem som används för proteinrening i forskningslaboratorieskala.
  • Avsmalnande sprutändar
  • Polyetereterketon (PEEK ) konstruktion
  • Anslutningar: 1/16 tum han –Luer hona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Anslutning
Anslutningar 1/16 tum. Avsmalnande hane till Luer hona
Kvantitet Set om 2
Material PEEK
Färg Svart
För användning med (utrustning) ÄKTA Laboratory-Scale Systems, Syinge