Läs mer
Thermo Scientific™ PEEK Fingertäta beslag
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Säkerställ HPLC-kvalitet och robusthet med Thermo Scientific™ PEEK Fingertäta beslag. Bearbetade för tillförlitlighet, dessa beslag motstår sprickbildning, brott, gängavskalning och läckage i både låg- och högtrycksapplikationer. Fingertät VVS säkerställer användarvänlighet. Beslagen är biokompatibla för användning inom ett brett spektrum av applikationer.
- Resist cracking, breaking, thread stripping and leaking in both low and high pressure applications
- Biocompatible for a broad range of applications
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Fingertät passning |
| Beskrivning | PEEK, 1/32 tum, 0,25 tum Huvud |
| För användning med (utrustning) | LC Tubing |
| Material | PEEK |
| Kvantitet | 1 Each |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.