Läs mer
Cytiva PEEK Slang
Produktkod. 11555724 Handla allt Cytiva Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
0,150 mm
0,5 mm
0,75 mm
1 mm
Förpackningsstorlek:
2m
Varje
Produktkod. 11555724
Brand: Cytiva 18111368
Only null left
Add to basket
Add to basket
PEEK slangar finns i en mängd olika invändiga diameterstorlekar. Cytiva Lifescience™ PEEK Slang är ett viktigt tillbehör för kromatografi.
  • Polyetereterketon (PEEK )
  • En mängd olika storlekar finns tillgängliga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Typ Slangar
Färg Orange
Beskrivning PEEK Slang, 2 m, i.d. 0,5 mm, od 1/16 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0,5 mm
Diameter (metrisk) Yttre 1.58 mm
Total längd (metrisk) 2 m
Material PEEK