Läs mer
Thermo Scientific™ PEEK™ Förband, T-stycken och korsningar för högtrycks-HPLC-anslutningar
Produktkod. p-4522179 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
Korsa
Tee
Union
Diameter (engelska) Inre:
0,01 tum.
0,02 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10422155
Brand: Thermo Scientific™ P704
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställ pålitliga högtrycksanslutningar med biokompatibla Thermo Scientific™ PEEK™ Förband, T-stycken och korsningar för högtrycks-HPLC-anslutningar.
Minimera systemets dödvolymer och säkerställ tillförlitliga högtrycksanslutningar i ditt HPLC-system med Thermo Scientific™ PEEK™ Förband, T-stycken och korsningar för högtrycks-HPLC-anslutningar. Materialet är biokompatibelt för ett brett spektrum av applikationer.
  • Format med absolut noll eller låg dödvolym
  • Biokompatibel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Union
Diameter (engelska) Inre 0,02 tum.
Beskrivning PEEK Union; 0,28 uL svepvolym
Material PEEK
Diameter (metrisk) Inre 7.87 mm
För användning med (utrustning) Kromatografislang
Längd (metrisk) 23.37 mm
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.