Läs mer
Heathrow Scientific™ Peg Tube Rack
Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Färg:
Blått
Vitt
Array:
5 x 10
8 x 12
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
- Rymlig stiftdesign möjliggör enkel visning av rörets innehåll
- Använd som torkställning för glasskivor eller upp och nervända rör
- Pinnarna förblir raka även efter upprepad autoklavering
- Präglad alfanumerisk identifiering för snabb lokalisering och hämtning av rör
- Unik droppbrunnsdesign möjliggör bättre kvarhållning av rör
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Tube Rack |
| Beskrivning | Peg Tube Rack |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Färg | Blått |
| Håller | Rör |
| Material | Glasfiberförstärkt |
| Form | Rectangular |
| Hyllor | None |
| Staplingsbar | No |
| Visa mer |