Läs mer
Hanna Instruments™ Gelfyllda PEI Body Combination pH-elektroder
Produktkod. 10527912
Längd (metrisk):
120 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10527912
Brand: Hanna Instruments™ HI1230B
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Har en PEI-kropp, pH-elektrod med dubbel koppling och en BNC-kontakt som har en designhänsyn som är idealisk för fälttillämpningar och allmänt bruk.
  • Är en PEI-kropp, dubbel junction pH-elektrod med en BNC-kontakt.
  • Elektroden har en enda keramisk koppling i den yttre referenscellen
  • Den sfäriska pH-avkänningsdelen är gjord av generellt glas och skyddas av en förlängning av den hållbara PEI-kroppen
  • Designhänsyn är idealisk för fälttillämpningar såväl som allmänt bruk
  • Använder allmänt ändamål (GP ) glas, sfärisk glödlampa, polyeterimid (PEI) kropp, enkel keramisk fritta och dubbelkoppling
Specifikationer
Kontakttyper BNC/ATC
Diameter (metrisk) 12 mm
Längd (metrisk) 120 mm
pH-intervall 0 till 13
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 80 °C