Läs mer
Memmert™ Peltier-kylda inkubatorer IPPeco med avancerad Peltier-teknik
Produktkod. 17168444 Handla allt Memmert Produkter
Kapacitet (metrisk):
108 l
256 l
384 l
749 l
1060 l
1360 l
2140 l
Visa:
1 högupplöst TFT-färgskärm (SingleDISPLAY)
2 högupplösta TFT-färgskärmar (TwinDISPLAY)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17168444
Brand: Memmert™ IPP110ECOPLUS
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för odling över och under rumstemperatur, bestämning av koloniantal eller hållbarhetstest.
Effektiv, homogen och pålitlig - dessa tre ord beskriver den Memmert Peltier-kylda inkubatorn IPPeco
  • Modellstorlekar: 30, 55, 110, 260, 410, 750, 1060, 1400, 2200
  • Temperaturjusteringsintervall: 0 till +70°C (storlek 110 till 1060), +15°C till +60°C (storlek 1400 och 2200)
  • 2 modellvarianter: SingleDISPLAY och TwinDISPLAY (intuitiv kontroll)
  • Konvektion: forcerad ventilation med Peltier-fläkt
  • Avancerad Peltier-teknik: maximal energieffektivitet jämfört med klimatkammare med kompressor
  • Valfri belysningsenhet (klumpvitt ljus, varmvitt ljus)
  • Justerbara parametrar: temperatur (Celsius eller Fahrenheit), programtid, tidszoner
  • Absolut homogen temperaturfördelning
  • Större användningsområde tack vare nedkylning till fryspunkten
  • Alltid bra klimat: köldmediefri, jämn gång, kompakt, lågt underhållsbehov
Den här Peltier-kylda inkubatorns prestanda är imponerande: uppvärmning, kylning och återhämtning efter att dörren öppnats sker finjusterat och ändå i toppfart. Dubbeldörrarna som standard förhindrar kontaminering och temperaturhöjningar, samtidigt som du har en optimal sikt över den känsliga lasten tack vare de stora innerglasdörrarna.
Det finns två modellvarianter, SingleDISPLAY och TwinDISPLAY.
SingleDISPLAY är idealisk för standardapplikationer. Temperaturen, luftluckans läge och fläkthastigheten förblir på ett konstant värde under hela processen. Lämplig när det inte finns några krav på ramprogrammering eller slingor, om tillämpningen endast innebär att okänsliga material ska torkas och inte kräver flera övertemperaturskydd eller ett tekniskt komplext larmsystem. I sådana fall kommer funktionaliteten hos SingleDISPLAY-modellerna att vara idealiska för applikationen.
TwinDISPLAY erbjuder maximal bekvämlighet för komplexa processer. Om tillämpningen kräver enastående precision och tillförlitlighet i kombination med intuitiv drift samt dubbelt övertemperaturskydd med visuellt larm, kommer TwinDISPLAY-modellerna att ge den funktionalitet, bekvämlighet och säkerhet som krävs. Via den intuitiva kontrollen och loggningsmjukvaran AtmoCONTROL kan även komplexa processer programmeras snabbt och enkelt. Flera övertemperaturskydd, visuella och akustiska larm samt möjlighet att skicka ett automatiskt larmmeddelande till en eller flera e-postadresser som gör att det finns tid över för det som verkligen betyder något.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE
Kompressor Nej
Kapacitet (metrisk) 108 l
Kammarmaterial Rostfritt stål (304/1.4301)
Belysning Belysningsenhet som tillval
Material Rostfritt stål
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur -20° till 70 °C
Typ Kylinkubatorer
Visa 2 högupplösta TFT-färgskärmar (TwinDISPLAY)
Timer Digital bakåträknare med måltidsinställning, justerbar från 1 minut till 99 dagar
Mått (D x B x H) Inredning 400 x 560 x 480 mm
Mått (L x B x H) 745 x 555 x 864 mm
Fraktvikt (metrisk) 103 kg
Vikt (metrisk) 78 kg
Frekvens 50/60 Hz