Läs mer
3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI-nivåberoende Bluetooth™ Headset
Produktkod. p-200007369 Handla allt 3M Produkter
Stil:
Hjälm fäst
Pannband
Produktkod. 17838139
Brand: 3M™ 7100195960
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
3M™ PELTOR™ WS™ ProTac™ XPI är en serie nivåberoende Bluetooth-headset för effektivt hörselskydd utan att kompromissa med kommunikationen.
  • Hjälper till att ge hörselskydd och trådlös kommunikation
  • Nivåberoende för omgivningslyssning
  • Bluetooth-anslutning för sömlös anslutning
  • Bluetooth MultiPoint för samtidig anslutning av upp till två enheter
  • IP68-klassad brusreducerande bommikrofon för enkel kommunikation mellan användare; Hög synlighet gul för ökad säkerhet
  • PLT (push-to-lyssna) funktion för enkel aktivering av nivåberoende funktion; Finns som pannband eller hjälmfäste
  • SNR 33 dB (SNR 31 dB med hjälm monterad)
  • SNR 34 dB (används i kombination med HY80 gelringar, 32 dB om hjälm monterad
  • Använder AA-batterier eller uppladdningsbart NiMH-paket
  • 45 timmars batteritid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek Universell
Noise Reduction Rating (NRR) 31 till 33 dB
Disponibel Återanvändbar
Metalldetekterbar Ja
Färg på pannband Gult
Dielektrisk Nej
Stil Hjälm fäst
Vikbar Nej