Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Penase frystorkat i flaska Oxoid
Beskrivning
En Bacillus cereus 569/H9 laktamas (EC5.2.6) presenterad som ett frystorkat pulver innehållande buffertsalter. Varje injektionsflaska innehåller 3 300 lU aktivitet (1 enhet enzymaktivitet kommer att hydrolysera 1,0 μmol bensylpenicilloic syra per minut pH 7,0 och vid 25 °C).
Används för inaktivering av känsliga beta-lacram-antibiotika i preparat, blod- eller vävnadsprover.
Används för inaktivering av känsliga beta-lacram-antibiotika i preparat, blod- eller vävnadsprover.