Läs mer
Sampling Systems™ Pendelbägare
Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
250 ml
500 ml
1 l
2 l
Graderad:
Ja
Nej
Material:
Polypropen
Rostfritt stål
Beskrivning
- Teleskopiska provtagare används ofta för att ta ytprover från floder, tankar och sjöar
- Ett brett urval av tillbehör finns tillgängligt för att göra TeleScoop idealisk för de flesta applikationer
- Tillbehör är utbytbara och klickar helt enkelt på plats
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Svabbar mall |
| Material | Polypropen |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 250 ml |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Graderad | Ja |
| Sterilitet | Icke-steril |