Läs mer
Sampling Systems™ Pendelbägare
Produktkod. p-200009499 Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
250 ml
500 ml
1 l
2 l
Graderad:
Ja
Nej
Material:
Polypropen
Rostfritt stål
Produktkod. 17932042
Brand: Sampling Systems™ 5065C252
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa pendelbägare svänger automatiskt till horisontellt läge, vilket innebär att dina vattenprover är mindre benägna att spilla när du använder TeleScoop.
  • Teleskopiska provtagare används ofta för att ta ytprover från floder, tankar och sjöar
  • Ett brett urval av tillbehör finns tillgängligt för att göra TeleScoop idealisk för de flesta applikationer
  • Tillbehör är utbytbara och klickar helt enkelt på plats
Specifikationer
Produkttyp Svabbar mall
Material Polypropen
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Disponibel Återanvändbar
Graderad Ja