Läs mer
Buerkle™ Pendelbägare PP för Buerkle™ Teleskopstång
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
600 ml
1000 ml
2000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Polypropen
- För industri och vattenrening
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Vattenprovtagare |
| Material | Polypropen |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (engelska) | 67,63 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 ml |
| Stil | Pendel |
| För användning med (applikation) | För industri och vattenrening |
Utbytbart verktyg för Buerkle™ Teleskopstång.