Läs mer
Thermo Scientific™ PepMap™ Neo Trap Patronhållare, PEEK Slang,& nanoViper™ Beslag
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
Patronhållarsats
Slangar
Inkluderar:
Nano Fälla patronhållare, PEEK Slang, och nanoViper™ Beslag
Två PEEK Rör med nanoViper™ Beslag
Beskrivning
Använd Thermo Scientific™ PepMap™ Neo Trap Patronhållare, PEEK Slang, och nanoViper™ Beslag för att ansluta din PepMap Neo Trap Cartridge (katalognummer 174500) till ditt HPLC-system.
Se Viper och nanoViper resurser
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 30μ m |
| För användning med | PepMap™ Neo Trap Cartridge (artikelnummer 174500) |
| Inkluderar | Två PEEK Rör med nanoViper™ Beslag |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Max. Tryck | 22 000 psi (1 500 bar) |
| Temperatur | 60 °C |
| Produktlinje | PepMap Neo |
| Material | PEEK |
| Typ | Slangar |
| Beskrivning | PEEK Slang med nanoViper™ Beslag |
| Visa mer |