Läs mer
Perchloric acid concentrate, For 1L standard solution, 0.1 M HClO4 (0.1N), for titration in non-aqueous medium, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
1 L
6 x 1 Ea.
Förpackning:
Ampull
Bottle
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Beskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perchloric acid concentrate |
| Namnnotering | For 1L standard solution, 0.1 M HClO4 (0.1N), for titration in non-aqueous medium |
| Kokpunkt | 203°C |
| CAS Min % | ≥70.0000%, ≥20.0000% |
| CAS Max % | <90.0000%, <30.0000% |
| Densitet | 1.66 g/cm3 |
| Förpackning | Ampull |
| Flampunkt | 113°C (235.4°F) |
| Kvantitet | 6 x 1 Ea. |
| Linjär formel | HClO4 |
| Visa mer |