Läs mer
Perchloric acid concentrate, For 1L standard solution, 0.1 M HClO4 (0.1N), for titration in non-aqueous medium, Honeywell Fluka™
Produktkod. p-7122056 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
1 L
6 x 1 Ea.
Förpackning:
Ampull
Bottle
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Produktkod. 15643660
Brand: Honeywell-Fluka 320461EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
för 1 L standardlösning, 0,1 M HClO4 (0,1 N), för titrering i icke-vattenhaltigt medium
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7601-90-3
Molekylformel ClHO4
Molekylvikt (g/mol) 100.45
MDL-nummer MFCD00011325
InChI-nyckel VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
IUPAC-namn perchloric acid
LEDER O[Cl](=O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Perchloric Acid Concentrate
Förpackning Bottle
Flampunkt 113°C (235.4°F)
Kvantitet 1 L
Linjär formel HClO4
UN-nummer 1873
Formel vikt 100.46g/mol