missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Honeywell™ PERFEKT POLY™ PU First White Gloves
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Storlek:
7
8
9
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- 100 % Nylon stickad handske
- Vit PU-beläggning på handflatan och fingrarna
- Sticktekniken hjälper till att få en handske som sitter tätt efter handen, med god fingerfärdighet
- Handsken erbjuder maximal komfort och extra stabilitet
- Den täta stickningen ger handsken perfekt stöd, begränsar inträngningen av smuts och ger en bra touch
- Den ventilerade ryggen och PU-beläggningen optimerar handskens andningsförmåga
- Polyamid med sin polyuretanbeläggning ger utmärkt nötnings- och rivhållfasthet
- PU-beläggningen säkerställer ett bra grepp
- Polyamiden lämpar sig inte för precisionsarbete
- Handskarna är certifierade som silikonfria för att säkerställa deras användning vid målning
- Vit färg förbättrar handskens hygien och renhet
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 420-2003 Grundstandard, EN 388-2016 Mekaniska risker |
| Konstruktion | Sömlös stickning |
| Beskrivning | 13 gauge |
| Beläggningsmaterial | Polyamid, polyuretan |
| Färg | Vitt |
| Storlek | 8 |
| Längd (metrisk) | 24 cm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering