Läs mer
Thermo Scientific™ Acyleringsreagenser för perfluorsyraanhydrider (TFAA, PFAA och HFAA).
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Standardkomponenter:
Heptafluor-butansyraanhydrid
Heptafluoro-butansyraanhydrid
Pentafluor-propansyraanhydrid
Pentafluoropropansyraanhydrid
Trifluorättiksyraanhydrid
Kvantitet:
25 g
100 g
10 x 1 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
Paket med 10
Varje
Beskrivning
Förbered fluoracylderivat för GC/MS och för flamjonisering och elektroninfångningsdetektionstekniker med Thermo Scientific™ Perfluorsyraanhydrider (TFAA, PFAA och HFAA). Dessa reagenser reagerar lätt med alkoholer, fenoler och aminer.
- Used to prepare fluoracyl derivatives for GC/MS
- Produce stable volatile derivatives for FID and ECD techniques
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med | GC/MS |
| Faror | Corrosive |
| Förvaring | Room Temperature |
| Kvantitet | 25 g |
| Standardkomponenter | Pentafluoropropansyraanhydrid |
| Standardkoncentration | 98 to 100% |