Läs mer
Thermo Scientific™ Acyleringsreagenser för perfluorsyraanhydrider (TFAA, PFAA och HFAA).
Produktkod. p-4527513 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Standardkomponenter:
Heptafluor-butansyraanhydrid
Heptafluoro-butansyraanhydrid
Pentafluor-propansyraanhydrid
Pentafluoropropansyraanhydrid
Trifluorättiksyraanhydrid
Kvantitet:
25 g
100 g
10 x 1 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
Paket med 10
Varje
Produktkod. 11557740
Brand: Thermo Scientific™ TS63162
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Förbered flyktiga och stabila fluoracylderivat för GC/MS med Thermo Scientific™ Perfluorsyraanhydrider (TFAA, PFAA och HFAA).
Förbered fluoracylderivat för GC/MS och för flamjonisering och elektroninfångningsdetektionstekniker med Thermo Scientific™ Perfluorsyraanhydrider (TFAA, PFAA och HFAA). Dessa reagenser reagerar lätt med alkoholer, fenoler och aminer.
  • Used to prepare fluoracyl derivatives for GC/MS
  • Produce stable volatile derivatives for FID and ECD techniques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med GC/MS
Förvaring Room Temperature
Kvantitet 100 g
Standardkomponenter Heptafluor-butansyraanhydrid
Standardkoncentration 98 to 100%