Läs mer
Perfluoro-förening FC-40(TM), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-179876 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
10 g
100 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
250g
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10163360
Brand: Thermo Scientific Acros 123760100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51142-49-5
Molekylformel C21F48N2
Molekylvikt (g/mol) 1192.168
MDL-nummer MFCD01632188
InChI-nyckel QDOIZVITZUBGOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym fluorinert fc-40, perfluoro-compound fc-40, bis nonafluorobutyl trifluoromethyl amine; perfluorotributylamine, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-n,n-bis 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl butan-1-amine,1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-n-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl-n-trifluoromethyl butan-1-amine, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-n,n-bis 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl butan-1-amine; 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-n-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl-n-trifluoromethyl butan-1-amine, bis 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl trifluoromethyl amine; perfluorotributylamine
PubChem CID 2723673
IUPAC-namn 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-N,N-bis(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorbutyl)butan-1-amin;1,1,2,2 ,3,3,4,4,4-nonafluoro-N-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl)-N-(trifluormetyl)butan-1-amin
LEDER C(C(C(F)(F)F)(F)F)(C(N(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F.C(C(C(F)(F)F)(F)F)(C(N(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)C(F)(F)F)(F)F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Perfluoro-compound FC-40™
Färg Färglös
Densitet 1.8700g/mL, 1.87
Kokpunkt 158.0°C to 173.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.29
Kvantitet 10 g
Viskositet 1.6-2.8 mm2/s (25°C)
Formel vikt 650
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • Perfluoro-compound FC-40]TS
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 4
Faroangivelser
  • H413-Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.