Läs mer
Perfluoro(dekahydronaftalen), cis + trans, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7024092
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga I till EU-förordning nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11413837
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A18288.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga I till EU-förordning nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Perfluoro(dekahydronaftalen) används för att lösa upp gaser. På grund av sin gastransportkapacitet används den för att öka syretillförseln under cellodling. Det fungerar som en ingrediens i fluosol som är en konstgjord blodprodukt. Det används också för att lösa upp Teflon .
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Perfluoro
(dekahydronaftalen) används för att lösa upp gaser. På grund av sin gastransportkapacitet används den för att öka syretillförseln under cellodling. Det fungerar som en ingrediens i fluosol som är en konstgjord blodprodukt. Det används också för att lösa upp Teflon .
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 306-94-5
Molekylformel C10F18
Molekylvikt (g/mol) 462.081
MDL-nummer MFCD00010626
InChI-nyckel UWEYRJFJVCLAGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluorodecalin, perflunafene, octadecafluorodecahydronaphthalene, cis-perfluorodecalin, trans-perfluorodecalin, perfluorodecahydronaphthalene, naphthalene, octadecafluorodecahydro, f-dc, pp 5, perflunafenum latin
PubChem CID 9386
ChEBI CHEBI:38848
IUPAC-namn 1,1,2,2,3,3,4,4,4a,5,5,6,6,7,7,8,8,8a-oktadekafluornaftalen
LEDER C12(C(C(C(C(C1(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(C(C(C(C2(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Perfluoro(decahydronaphthalene)
Namnnotering cis + trans
Smältpunkt -10°C to -7°C
Densitet 1.94
Kokpunkt 141°C to 142°C
Brytningsindex 1.3145
Kvantitet 25 g
Beilstein 2067113
Merck Index 14,4183
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 462.1
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.