Läs mer
Gilac™ Perforerad låda
Kapacitet (metrisk):
15 l
25 l
32 l
40 l
60 l
Mått (L x B x H):
600 x 400 x 90 mm
500 x 300 x 300 mm
600 x 400 x 135 mm
600 x 400 x 200 mm
600 x 400 x 300 mm
Färg:
Blått
Grå
Rött
Vitt
Beskrivning
- Stapling av perforerad låda.
- Idealisk för förvaring av alla produkter som kräver luftcirkulation.
- Mycket motståndskraftig för intensiv användning.
- Idealisk för förvaring av frukt och grönsaker.
- Lätt att ta tag i tack vare praktiska ergonomiska integrerade handtag.
- Solida behållarlock är också lämpliga för perforerade behållare.
- Kompatibel med alla GILAC 4- och 6-hjuliga dockor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 4 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 15 l |
| Förslutningstyp | Hold (Håll) |
| Färg | Vitt |
| Material | HDPE |
| Form | Rektangulär |
| Produkttyp | Spjällåda |
| Staplingsbar | Ja |
| Mått (L x B x H) | 600 x 400 x 90 mm |
| Längd (metrisk) | 600 mm |
| Visa mer |