Läs mer
Contec™ PeridoxRTU
Handla allt Contec Produkter
Volym (metrisk):
0,9 l
3,78 l
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Beskrivning
- Contec PeridoxRTU är en BPR och EPA-godkänd sporicid som uppnår mer än en log 3-reduktion mot bakterie- och svampsporer på under 3 minuter
- En blandning av väteperoxid och perättiksyra, Contec PeridoxRTU tillhandahålls färdig att använda och är effektiv mot bakterier, svampar, mögel, jästsvampar och sporer
- PeridoxRTU:s patenterade formulering innehåller ytaktiva ämnen för rengöringseffektivitet tillsammans med korrosionsinhibitorer för ytskydd
- PeridoxRTU kan användas för att rengöra och desinficera ytor utan skador eller förlust av funktionalitet
- Contec PeridoxRTU filtreras och fylls i en kontrollerad miljö
- Den sterila produkten tillhandahålls validerad steril till en Sterility Assurance Level på 10-6
- Försedd med dubbel- eller enkelpåsar, är produkten designad för att underlätta inträde i farmaceutiska renrum
- Finns antingen som en 0,9 L flaska med ett tryck-/draglock för små ytor eller i 3,78 L behållare med lock för mopphuvudmättnad eller när större volymer krävs
- Patenterad hyperaktiv kemi gör den snabbverkande så spara tid på biosanering
- Validerad steril version tillgänglig gör den lämplig för renrum av klass A och B
- Utmärkt materialkompatibilitet och skadar inte vanliga renrumsmaterial
- Dubbel-/enkelpåsar underlättar överföring av desinfektion till renrum
- Tryck/drag lock på 0,9 L eliminerar droppar vilket minskar risken för inandning och kan enkelt appliceras på en torkduk eller rengöring också
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Renrumsdesinfektionsmedel, steriliseringsmedel och sporicidalt rengöringsmedel |
| Form | Vätska |
| pH | Ej tillämpligt |
| Doft | Oparfymerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Utseende | Klart |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Klart |
| Sammansättning | Väteperoxid och perättiksyra |
| Koncentration | RTU |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- X4 Peridox Ready to Use Sporicidal Disinfectant, 3
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .